VWR,移动头低温瓶,XRP
供应商: VWR, part of Avantor
VWRI478-0596EA 48800 CNY
VWRI478-0596
VWR,移动头低温瓶,XRP
存储和转移实验室内液氮的灵活解决方案。该容器特别适用于液氮和氩应用。
  • 配备调压器和泄压阀,1.5 bar最大工作压力
  • 装配的NW 50法兰上可固定TAP提取头
法国制造,符合最高质量标准。所有装置都经过医疗器械CE标志认证,符合医疗器材指令93/42/CEE和压力设备指令– PED 97/23/CE的要求。
订购须知 订购信息:应要求可提供其他容量或水平版本。