附件:DEN物位报警及ITN温度指示器
VWRI478-0704EA 3800 CNY
VWRI478-0704 VWRI478-0510 VWRI478-0511 VWRI478-0509 VWRI478-0617 VWRI478-0508
附件:DEN物位报警及ITN温度指示器
再装填预警系统,低温存储容器内有液氮和温度指示
  • 以气相存储样品的所有容器都可以配备电子物位探测传感器(DEN)和/或温度指示器。两个系统可以一起使用。
物位报警的探头端部可以放在任何需要的位置,但以液相存储时,通常放在支架或罐体一半高度的位置。若以气像存储,则放在距离底部5 cm的高度。
当探头端部浸入液氮后,灯变为绿色。当探头离开液氮后,将会闪烁红色LED,并响起声音报警。该报警器可以通过零电势接触器远程控制,包含一230/12V电源适配器。
温度指示器的探头端部位置位于容器内样品最高位置水平线处。通常,其放置于内容器的顶部曲线处。