架子存储用低温生物容器
供应商: VWR, part of Avantor
VWRI478-0608EA 266275 CNY
VWRI478-0608 VWRI478-0603 VWRI478-0601 VWRI478-0607 VWRI478-0610 VWRI478-0612 VWRI478-0604 VWRI478-0616 VWRI478-0614 VWRI478-0606 VWRI478-0602 VWRI478-0605
架子存储用低温生物容器
BR系列是一套低温生物容器,用于存储生物样品,尤其是架中的样品。该铝制容器具有玻璃纤维/环氧树脂容器口。
  • 冻存管、冷冻管和吸管可存储在液相或蒸气相中
  • 低液位报警
  • 卓越的热性能,确保较长的保存时间和低氮耗
所有容器都配有不锈钢架,能够适配标准冻存盒(可容纳25、 81或100支冻存管)。另有5 ml试管用架或带高脚杯存储抽屉的架子可选。所有架子都有独立的锁紧弹簧,便于固定盒子或抽屉,避免样品不慎溢出。
容器还配有自动电子物位探测(DEN装置)或更先进的电子控制器(S100或S170-10),进行自动装填管理、温度监测并提供完全的可追溯性。更多详细信息请联系我们。
Certifications: 符合欧盟医疗器材指令93/42/ECC的规定