洁净室套装
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI113-7878EA 2050 CNY
VWRI113-7878 VWRI113-7879 VWRI113-7876 VWRI113-7877 VWRI113-7875 VWRI113-7880
洁净室套装
Disposable Garments
一次性防护服套装包括防护服、头套、靴套和袖套,全部采用透气SMS织物制成。
  • 带领防护服,插肩袖,双向拉链和拇指环(无乳胶)
  • 防护服拥有滚边缝,腕部、脚踝和背部松紧设计,以实现更紧密的贴合并更便于穿着
  • 带防滑PU底的靴套
  • 低颗粒脱落
  • 套装经SAL 10-6级γ灭菌
该款无菌套装适用于洁净室生产和研究用。
颜色:白色
重量60 g
袖套长度:43 cm
靴套长度:42 - 44 cm(根据尺寸而定)
IEST-RP-CC003.3 I级
Certifications: Type 5/6; Cat. III
Packaging: 包装:易撕袋单独双层包装。20整套/包。