数字计时器,单通道,VWR®
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI609-0198EA 585 CNY
VWRI609-0198
数字计时器,单通道,VWR®
定时器 数字计时器
  • 99分59秒顺计时和倒计时
  • 当剩余时间少于10秒时,绿色LED灯每秒闪一次
  • 当时间值到达0时,红色LED灯闪烁,显示屏显示自警报响起后的运行时间
  • 可调节音量或关闭以执行静音LED闪光操作
  • 三条倒计时记忆功能
Certifications: 符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1和9001标准,经A2LA认证,NIST标准可追溯性。
Delivery information: 随附电池、磁贴、支架/夹子和 校准证书。