超大数字计时器,单通道,VWR®
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI609-0189EA 570 CNY
VWRI609-0189 VWRU89369-164
超大数字计时器,单通道,VWR®
定时器 数字计时器
This timer features extra large digits that allow for easy viewing from up to 18 metres away.
  • 99分59秒倒计时
  • 报警提示报警开始后的经过时间
  • 自动Bounceback™记忆
  • 远距离可见大数字显示
Certifications: 符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1和9001标准,经A2LA认证,NIST标准可追溯性。
Delivery information: 随附挂钩、夹子、台架、磁贴、电池和 校准证书。