电波挂钟,VWR®
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI620-2301EA 0 CNY
VWRI620-2301 VWRI620-2300
电波挂钟,VWR®
定时器 墙钟
View time, temperature, and humidity from anywhere.
  • 带有月、日、星期信息的日历
  • 12/24小时制时钟
  • 来自NIST科罗拉多原子钟的无线电信号
宽×深×高:229×32×127 mm
Certifications: NIST标准可追溯性。符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001校准标准。
Delivery information: 随附电池、墙壁安装件、台架和 校准证书。