VWR®, 双小袋,无菌,扭绞密封袋,用于洁净室应用
供应商: VWR
VWR®
VWRI129-0665EA 11897.29 CNY
VWRI129-0665 VWRI129-9017 VWRI129-9006 VWRI129-9018 VWRI129-9007 VWRI129-9004 VWRI129-9015 VWRI129-9016 VWRI129-9005 VWRI129-9008 VWRI129-9889 VWRI129-9009 VWRI129-9010 VWRI129-9890 VWRI129-9002 VWRI129-9013 VWRI129-9014 VWRI129-9003 VWRI129-9011 VWRI129-9000 VWRI129-9001 VWRI129-9012
VWR®, 双小袋,无菌,扭绞密封袋,用于洁净室应用
样品袋
PE袋,透明
这些无菌取样袋可提供安全、无污染的柔软容器,确保可靠的分析结果。是经济、高效的样品收集、容纳和运送方式。有了这些袋,用户可以将无菌取样袋带入洁净室,无需担心污染。这些袋包含两个小袋,因此用户可在进入洁净室前去除外袋,最大限度减少暴露的袋数量。
  • 这些袋内部和外部均经过伽马射线灭菌
  • 每个盒子中均有无菌证书,无需调用文档
  • 每件产品的批次编号均可追溯
  • 袋开口最大化,便于插入样品
  • 易拉标签,可在不对袋内部造成污染的情况下打开袋
  • 袋可容纳固体、半固体和液体
  • 不含RNase、DNase、致热原和BPA
Certifications: 法规:NF ISO 14644-1, ISO 14698, ISO-14644.