刮刀
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI231-0492EA 2347.92 CNY
VWRI231-0492
刮刀
样品勺
PS,白色。该刮刀带人机工程学设计的实心长柄,且尖刃可轻松刺入纸袋和塑料袋中。
  • 按照7类洁净室(10000)的要求进行生产、装配和包装
  • 符合欧盟食品和FDA规定
  • 单独包装,经过伽马辐射灭菌
非常适合进行粉末、颗粒和浆料的取样。