VWR® NITRILE Extra Light, 丁腈手套,超轻薄型
供应商: VWR
VWR®
VWRI112-4197EA 203.54 CNY
VWRI112-4197 VWRI112-4196 VWRI112-4195 VWRI112-4194 VWRI112-4193
VWR® NITRILE Extra Light, 丁腈手套,超轻薄型
手套
这些纤薄的手套非常灵巧,适合用于医疗应用、食品加工和非危险区域中的一般应用。
  • 丁腈,未灭菌,无粉、纹理饰面
  • 超薄:穿戴舒适
  • 无乳胶蛋白过敏原
  • 指尖麻面,易于抓握
Certifications: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4; ASTM D6319, ASTM F1671; MDR Class 1; PPE Cat. III
Food contact approved.
Caution: * Thickness is double measured, minimum values