VWR®, 数字计时器,四通道,带白板
供应商: VWR
VWR®
VWRI609-0208EA 857.52 CNY
VWRI609-0208
VWR®, 数字计时器,四通道,带白板
定时器 数字计时器
该款计时器内置于白板内,并配有马克笔和擦板,可以帮助跟踪时间和其他关键信息。其提供了不同的安装选项:可以平放在工作台上、垂直安装或连接至金属表面。
  • 可切换顺计时和倒计时,并带有倒计时结束后的运行时间显示
  • 23时59分到59分59秒可切换计时能力
  • 每个通道都配备声音报警
  • 上一次设置记忆
  • 数据录入按键声音确认
Certifications: 在经A2LA认证的实验室中使用NIST独立测试和检验(证书编号2448.01,确保符合ISO 17025:2005标准。RoHS合规。
Delivery information: Supplied with batteries and certificate of calibration. Requires two AAA batteries.