VWR® Spec-Wipe® 3, 洁净室擦拭布,预浸湿
供应商: VWR
VWR® Spec-Wipe®
VWRU47751-458EA 0 CNY
VWRU47751-458 VWRI115-0034
VWR® Spec-Wipe® 3, 洁净室擦拭布,预浸湿
擦拭巾 洁净室擦拭巾 Presaturated Cleanroom Wipes
采用45%的涤纶和55%的纤维素制造,用于清洁工作台、洁净室表面和通用工艺设备。该擦拭布采用半导体级溶剂 (70% IPA/30% DIW) 进行预浸湿,可进行安全存储、混合和分配。
  • 可重新密封的袋子能保持产品完整性、洁净度和饱和度水平
  • 预饱和的擦拭布可减少溶剂使用、化学混合和废弃物
  • 水刺法处理不使用化学品,可减少离子污染
Suitable for use in Class 1000, ISO 6 cleanrooms.
颜色:白色
非无菌
Caution: 安全使用杀菌剂。使用前务必阅读标签和产品信息。