瓶托架
供应商: VWR, part of Avantor
VWRI215-3582EA 356.4 CNY
VWRI215-3582
瓶托架
搬运篮 瓶载体/容器
玻璃瓶用于盛放液体,但在玻璃瓶碎裂后,有害液体可能会与破碎的玻璃混合。这种瓶托架可防止人和财产受到玻璃碎片的损害,并限制与可燃性或腐蚀性液体接触。
  • 尽量减少溢出和破碎
  • 易于开启和关闭的机构
  • 环保:手柄具有耐用、防水的操作结构
颜色:白色