高度、气压和温度计
VWRI620-1953EA 2627 CNY
VWRI620-1953
高度、气压和温度计
该精确的高度、气压和温度计特别适用于运动和技术等专用用途。
  • 透明筛网正面(IP 65)
  • 最大/最小值记忆
  • 气压下降和/或上升趋势表
  • 海平面调整和求和功能
  • 超过6000操作小时
压阻式绝对压力和温度传感器
Delivery information: Includes 9 volt battery type IEC 6F22 and low battery warning.