袖珍数字温度计,Traceable
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI620-1902EA 632 CNY
VWRI620-1902 VWRU21800-072
袖珍数字温度计,Traceable
温度计 数字温度计 General Purpose Digital Thermometers
该款数字温度计适用于监控实验室设备、工厂和野外温度。
  • 防震
  • 快速反应
  • 常规应用一键操作
K型探头,配备带珠传感器,120 cm电缆
Delivery information: 交付信息: 随附Traceable校准证书、探头、皮套和电池。