血清移液管
供应商: VWR Collection
VWRI612-4946EA 333.35 CNY
VWRI612-4946 VWRI612-4945 VWRI612-4956 VWRI612-4948 VWRI612-4947 VWRI612-4942 VWRI612-4953 VWRI612-4952 VWRI612-4955 VWRI612-4951 VWRI612-4950
血清移液管
适合于组织培养应用。 易于读取的黑色上升和下降刻度,简化了测量和分配。 准确率达到总容积±2%。
  • PP,半透明,带刻度,无菌
  • 校准方式为保留准确
  • 颜色编码,可快速识别
  • 上升、下降和负刻度
Packaging: 包装:单独塑料包装或纸/塑料包装,或散装在可重新密封的袋中。
Caution: * 宽尖