条形码扫描器
供应商: VWR Collection
VWRI999-0800EA 3475 CNY
VWRI999-0800
条形码扫描器
该移动条形码扫描器可以让企业方便地尽心ID激光扫描,而传统扫描装置无论在可移动性、成本还是尺寸上都存在限制。
  • 小巧且轻量:仅重70 g,可放在口袋或挂在脖子上的挂绳上
  • 简单的两个按钮设计:易于掌握和使用——几乎无需培训
  • 512 Mb非易失性存储器,可存储超过一百万扫描项并确保数据保留——几乎适用于任何批量操作
  • 操作简单且只管——只需指向、单击和扫描;实现对污损严重和低质量条形码的轻松捕捉
  • 批量USB连接性能够兼容几乎任何主机设备
。CS3000可用于独立模式,用于批量扫描条形码。轻松以批量模式管理数据。一旦连接至主机后,批量数据可配置用于应用的自动转移。由于所捕获的扫描放置于用户定义标准ASCII文件夹类型,信息可轻松用于填充订单、电子表格和库存清单。
扫描引擎:Se955激光,单线激光
内存:512Mb闪存
内存容量:超过1百万条形码(带时间日期戳UPC)
电池:780 mAh锂离子
电池寿命:24小时使用或8500次扫描(满电情况下,6次扫描/分钟)
宽×深×高:49.5×22×86.5 mm
重量70 g(带电池)