滚瓶
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI734-2750EA 849.96 CNY
VWRU10769-802 VWRI734-2750 VWRU10769-796 VWRI734-2751 VWRI734-3369 VWRI734-2752 VWRI734-3368 VWRI734-3250 VWRI734-3249 VWRI734-2749 VWRI734-3251 VWRI734-3248
滚瓶
滚瓶
滚瓶是大规模细胞生长和增殖的理想容器,并适用于研究和制造应用,包括病毒增殖和生物生产用哺乳动物细胞生长。该容器适宜自动作业,并能适配所有常见的滚瓶仪器。该容器拥有大面积表面区域用于细胞生长,包括490 cm²、 850 cm²和1900 cm²粘附培养面积, 1或2升悬浮培养体积。该瓶子经过表面处理,以更好粘附细胞。光面款滚瓶无条纹,以最大化可使用生长区域;棱纹款滚瓶则为细胞生长提供了更大的区域。
  • 瓶盖上采用大滚花设计,便于抓握
  • 开合系统中可以使用两种不同的瓶盖
  • 每个滚瓶都有丝印刻度
  • 无热原
  • 温度范围:–20到+50°C
  • 每个盒子上都标有批号
这些容器适合自动化,适合所有常规的滚瓶仪器。对于贴壁培养,滚瓶可提供表面积为490、850和1900 cm²,对于悬浮培养,滚屏的容积为1或2升。瓶子经过表面处理以获得最佳细胞附着。表面光滑的瓶子没有条纹,以最大限度地扩大可用生长面积;那些有棱纹的表面为细胞生长提供了更大的表面积。
Certifications: ISO 9001, ISO 13485
Caution: 注意:该款滚瓶不可高温高压灭菌