高功率、紧凑型迷你振荡器,带微处理器控制,适用于一系列振荡应用。该装置具有较大样品适用的速度范围和轨道。可变速度控制提供了持续一致的振荡动作。可以在速度范围内以1分钟-1为增量进行速度调整。变速功能能够缓慢地将速度提升至所需设定点,以避免溅泼。
- 15 mm轨道能够为混合较大样品提供最优的速度,同时,装置也能够以紧凑的体积提供高功率振荡性能
- 独立的速度、时间LED显示屏,并配备整体式1 s到160 h计时器,可显示经过时间或倒计时,程序结束后可自动关闭并响起声音报警
- 低外形设计,可轻松装入大多数通风柜和培养箱内
- 免维护的三重偏心传动能够提供可靠的服务和连续操作
- 可使用VWR迷你振荡器系列的一系列可替换附件,只需移除垫子便可装上各种烧瓶夹或试管架选件
- −10到+40 °C操作温度(80%相对湿度),可用于培养箱、干CO₂ 培养箱或冷房
当系统检测到障碍物或托盘超载时,会通过发出声音和视觉信号实现超载保护。适用于生物科技、制药、保健、大学和政府等领域的应用,包括细胞培养、细菌悬液、ELISA和溶解度研究。
Accessories information: 振荡器最多可容纳2个所述的架子和35×10、20×25、15×50、12×125、6×250、4×500 ml烧瓶和3×500 ml介质瓶。
Delivery information: 交付信息::随附有孔托盘、防滑橡胶垫,但无附件。附件须单独订购。