VWR®, 培养管,带黑色PP材质螺纹盖
供应商: Avantor
VWR®
VWRI212-0659EA 956.03 CNY
VWRI212-0659 VWRI212-0658 VWRI212-0657 VWRI212-0656
VWR®, 培养管,带黑色PP材质螺纹盖
管子 培养管
由透明钠钙玻璃制成
  • 带GL螺纹
  • 壁厚1毫米(±0.04毫米)
  • 高耐化学性和高机械强度
Caution: 请注意:盖子不可高压灭菌