带空状态显示的安全盖。
VWRI590-1524EA 5075 CNY
VWRI590-1524
带空状态显示的安全盖。
带空液位状态显示的安全盖,最大程度确保实验室工作人员和环境的安全盖。
可安全地从5 l、10 l和30 l铝包装中提取溶剂,不致于暴露在危险气体和溶剂蒸汽中。该款安全盖能够在溶剂供应低位运行时发出提示。
  • 建议用于HPLC系统
  • 对腐蚀性有机溶剂具有耐化学性
空气过滤器和阀门应每六个月更换一次,以确保最大限度安全性。
Delivery information: 交付信息:随附气阀/过滤器、相应配件和螺纹转接头590-0034。