VWR® INCU-Line® Prime, 自然对流培养箱
供应商: VWR
VWR®
VWRI390-0910EA 0 CNY
VWRI390-0910 VWRI390-0911
VWR® INCU-Line® Prime, 自然对流培养箱
培养箱 标准恒温器
该款自然空气对流培养箱拥有不锈钢内腔,粉末涂层板外壳和内玻璃门。所有型号都有30 mm直径接入端口、时钟、数字计时器、USB端口和试验结果记忆功能,其配有可存储多达2046条数据记录的内存,可调取温度数据或事件 。该系列具有自动诊断功能、温度传感器失效报警、门锁、开门报警以及声音和可视温度报警。所有型号都具备以下安全功能:保护样品和培养箱的3.1级独立可调节过温安全设备以及断电控制装置(供电恢复后程序继续)。所有相同尺寸的Prime烤炉&培养箱都可以无需任何附件进行堆叠(除了不可堆叠的180 l型号)。
  • 带LCD图像显示及发光触控按钮的微处理器控制器
  • 六段温度-时间曲线和可调节斜率,可存储多达3个程序
  • 高达99次或无限循环功能
  • 可调节延时启动功能(从1分钟到99:59小时)
  • 手动风门片控制0% (关)、25 %、50 %、75 %、100 %(开)
Delivery information: 交付信息:随附2个56和112 Prime型号用不锈钢金属架以及3个180 Prime型号用架。制造商测试证书(37 °C条件下测得数据)和从内存下载数据用的Basic Control Software(“基本控制软件”)。多语种指导手册。