带把手一次性铝制称量盘,卷曲侧面
供应商: VWR, part of Avantor
VWRU25433-008EA 0 CNY
VWRU25433-008 VWRU25433-010 VWRU25433-085 VWRU25433-052
带把手一次性铝制称量盘,卷曲侧面
称量皿 称量船
  • 卷曲侧面,刚性好
  • 无油残留,无乙烯基涂层,不会对样品产生污染问题
  • 结实耐用,平底,略呈锥形,易于堆放
  • 带接头,易于操作
非常适合用于通用称量、分配和存储应用。也可作为蒸发皿、部件容器或粉尘盖。