EPA瓶,TraceClean®
供应商: VWR, part of Avantor
VWR® TraceClean®
VWRU89093-848EA 1253.88 CNY
VWRU89093-838 VWRU89126-540 VWRU89093-848 VWRU89126-542 VWRU89093-844 VWRU89093-866 VWRU89093-836 VWRU89093-858 VWRU89093-846 VWRU89096-790 VWRU89126-534 VWRU89126-546 VWRU89096-774 VWRU89093-830 VWRU89093-876 VWRU89093-832 VWRU89093-854 VWRU89093-842 VWRU89093-870 VWRU89093-850 VWRU89093-872 VWRU89093-860
EPA瓶,TraceClean®
小瓶
I型透明硼硅玻璃瓶,用于各种分析,试样、提取和标准存储。, 瓶配PP固定或开放顶部盖。 固定顶部盖具有含氟聚合物树脂衬里。 开放顶部盖具有超声粘合的3.1mm含氟聚合物树脂/硅酮隔膜,用于挥发性有机物分析。
处理(PC)和Quality-Assured® (QA)瓶,按照OSWER指令9240.0-05A“无污染物样品容器规范和指南”中说明的EPA清洁程序。 每箱有一份QA瓶的分析说明书。 QA瓶还包括带批号和各个容器编号的条形码,完全可追溯。 未处理(NPC)瓶没有经过专业清洗。
Packaging: 包装: 每箱均进行密封,确保内容物无污染。