袖套
供应商: VWR
VWR®
VWRU414004-510EA 3434.82 CNY
VWRU414004-510 VWRU414004-511
袖套
Disposable Garments
由经特别配制的透气微孔织物制成,防液体和防尘。带有松紧袖口和超声焊接接缝。
  • γ射线灭菌,无菌保证水平(SAL)10-6
  • 发尘率:符合Helmke滚筒测试一级要求
  • 耐用的织物具有优良的透气性和水蒸气透过率
  • 阻碍流体和颗粒效果显著:99,9%的细菌过滤效率
  • 柔软的布状织物
在ISO 8级洁净室(100000级/ M3.5)生产和包装。
在ISO认证的工厂测试和生产,过程控制严格,以确保每一个产品满足严格的质量标准,并在性能方面符合规格。产品通过独立的实验室测试验证。