移液器吸头,凝胶装填
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRU37001-150EA 892.7 CNY
VWRU37001-150 VWRU53509-015 VWRU37001-152
移液器吸头,凝胶装填
吸头
这些吸头包括长而薄的毛细管截面(3厘米),用于核酸序列分析。这种纤薄的毛细管可安装在凝胶板之间,对凝
胶梳梳齿进行精确加样。
  • 可蒸高温高压
  • 经认证,无RNase、DNase和内毒素
  • 可用于大多数移液器