超高性能离心管
VWRI525-0791EA 405 CNY
VWRI525-0791
超高性能离心管
医用级树脂材质
  • 撕开式薄膜包装,设计用于手套
  • 经验证的安全医用级密封件,纯度高
  • 经认证不含内毒素,RNase,DNase和ATP
  • 基于原生树脂的可持续设计
  • 独特的10支离心管架
  • 为戴手套操作设计的撕膜包装
  • 经验证的安全医用密封,便于保持内容物纯净
  • 经认证无内毒素、RNase/DNase、和ATP
VWR 15和50 ml无菌离心管每10个1包装,为您的实验室离心设备带来了更高的便利性和纯度。 每包50个试管包装整齐且紧凑。 由5个小包装组成,每个小包装有10个离心管,每个小包装都可以不用剪刀分开,并且可以在实验室中的任何地方使用。 由于这些小包装是机器自动装载的,所以和竞争品牌不同,每个离心管都排列的的非常完美。 每个小包装都标有批号和无菌到期日期。 每个包装的接缝处都有一个撕裂点,专门为戴手套而设计。 这些10个离心管的小包装具有经过验证的,牢固的医疗级密封,该密封非常精确,可以浸没而不会泄漏。 与竞争对手的包装相比,这些小包装更方便在洁净室冲洗。