VWR®, 离心管,独立式,带平头螺旋盖
供应商: VWR
VWR®
VWRI525-0635EA 963 CNY
VWRI525-0635 VWRI525-0634 VWRI525-0633
VWR®, 离心管,独立式,带平头螺旋盖
管子 离心管
用高品质USP 6级耐伽马射线透明聚丙烯制造,带有HDPE螺帽。
  • Longer length screw caps
  • Easy-to-read black graduations are accurate to ±2%
  • Large unerasable frosting white printed writing area
  • Both the graduations and writing areas are chloroform-resistant
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to –80 °C
  • Leak-Proof
  • 更长长度螺旋盖,带密封圈,防泄漏
  • 易读黑色刻度,精确度达±2%
  • 大号不可擦除磨砂白色印制书写区
  • 耐氯仿刻度和书写区
  • 121 °C下高温高压灭菌,-80 °C下可冷冻
  • 防漏
这些一次性可独立站立离心管具有黑色打印刻度和光滑的内壁,易于填充和样品制备。 侧面的白色印刷书写区域可进行永久书写。 所有离心管均无RNase,DNase且无热原。
Delivery information: 交付信息:袋装试管包装于耐久且可重复密封(拉链开合)的袋内。单独标签内包装,用于批到批可追溯性。
Certifications: 不含TSE/BSE认证
Delivery information: 袋装的离心管包装在耐用且可重新密封(拉链封口)的袋子中。 内包装被单独标记以实现批次间的可追溯性。