VWR®, 离心管,锥形底,带平头螺旋盖
供应商: VWR
VWR®
VWRI525-0637EA 1296.63 CNY
VWRI525-0637 VWRI525-0636
VWR®, 离心管,锥形底,带平头螺旋盖
管子 离心管
由高品质的USP 6级耐伽玛射线的透明聚丙烯制成,并带有HDPE螺帽。
一次性锥形底离心管,内壁光滑,易于填充和样品制备。 侧面的白色印刷书写区域可进行永久书写。 离心管通过辐射灭菌。 不含RNase,不含DNase且无热原。
  • 更长长度螺旋盖,带密封圈,防泄漏
  • 易读黑色刻度,精确度达±2%,带1 mL增量(15 mL)或2.5 mL增量(50 mL)
  • 大号不可擦除磨砂白色书写区
  • 耐氯仿刻度和书写区
  • 每个试管的锥形底刻有刻度
  • 121 °C下高温高压灭菌,-80 °C下可冷冻
  • 防漏
Delivery information: 交付信息:袋装试管包装于耐久且可重复密封(拉链开合)的袋内。单独标签内包装,用于批到批可追溯性。所有试管都为带盖包装且采用γ辐射灭菌。
Certifications: 不含TSE/BSE的认证.
Delivery information: 袋装的离心管包装在耐用且可重新密封的(拉链开合)袋中。 内包装被单独标记以实现批次间的可追溯性。 所有试管包装时都有盖子,并用辐射灭菌。