carboy水瓶,广口,圆形,带螺旋盖
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI216-1730EA 640 CNY
VWRI216-1730 VWRI216-1708 VWRI216-1733 VWRI216-1919
carboy水瓶,广口,圆形,带螺旋盖
carboy水瓶
LDPE或PP,半透明,带紫色螺旋盖
用于存储和分配溶液和培养基。圆形carboy,带一体化瓶肩手柄。带刻度,可查看分配的液量。
LDPE carboy水瓶
具有很高的耐化学性,适合用于高纯度应用(例如:广泛用于眼科产品,如眼药水滴管、鼻喷雾器等)
冷藏(低至-80℃)的首选树脂,工作温度+80°C至−80°C
耐物理冲击(产品即使意外掉落也不会破碎,而PP大桶在零下温度时可能破裂)
LDPE产品是高柔性材料,可恢复原始形状
广泛用于制药行业
PP carboy水瓶
聚丙烯(PP)大桶非常适合于存储无菌水,在重新灌注前可进行高温高压灭菌,阻止细菌滋生。
优异的耐化学性
工作温度0-135℃
可高温高压灭菌
Certifications: 树脂符合US FDA 21 CFR和USP VI类的要求
Caution: 聚丙烯(PP)carboy水瓶可高温高压灭菌。 LDPE carboy水瓶不可高压灭菌。 高压灭菌前,请务必从瓶口取下放水口和瓶盖。