VWR®, 数字秒表
供应商: VWR
VWR®
VWRI609-0214EA 1125 CNY
VWRI609-0214
VWR®, 数字秒表
定时器 数字秒表
双显石英-晶体秒表
  • 计时能力:99时59分钟59秒及0.99秒
  • 功能:单动、暂停、累计分段、间歇分段和连续滚动计时
  • 累计和间歇分段双显示
  • 重复计时器提供重复倒数报警计时功能
  • 八条可调取记忆,及最快和最慢单圈计时
  • 结实防水的ABS塑料外壳
  • 适用于酶试验、粘度测定和全计时实验室试验
Certifications: 符合ISO/IEC 17025标准,经A2LA认证,具有NIST标准可追溯性。
Delivery information: 随附系索、电池和 证书。