数字秒表/重复计时器,Traceable®
供应商: VWR, part of Avantor
VWR® Traceable®
VWRU62374-000EA 956 CNY
VWRU62374-000
数字秒表/重复计时器,Traceable®
定时器 数字秒表
防震ABS塑料外壳。
  • 计时能力:99时59分59秒和0.99秒
  • 功能:单动、恢复/暂停、累计分段、间歇分段和连续计时
  • 累计和间歇分段双显示
  • 重复计时器提供重复倒数报警计时功能
  • 当时间值到达0时,计时器便报警并从设定的时间开始重复倒计时
  • 八条可调取记忆
  • 时钟功能
Certifications: 符合ISO/IEC 17025标准,经A2LA认证,具有NIST标准可追溯性。
Delivery information: 交付信息:随附系索、电池和Traceable®证书。