数字秒表,Traceable®
供应商: VWR, part of Avantor
VWR® Traceable®
VWRI609-0213EA 767 CNY
VWRI609-0213 VWRU62379-200
数字秒表,Traceable®
定时器 数字秒表
  • 计时能力:9时59分59秒和0.99秒
  • 功能:单动计时、恢复/暂停、持续计时、累计分段、间歇分段、倒计时I和II、自动重复、可编程计时
  • 同时显示运行时间、累计分段和间歇分段的三行显示
  • 重复计时器提供重复倒数报警计时功能
  • 60条记忆能够调取所有分段信息、显示1-60样本编号,并显示最长、最短间歇分段及平均时间
  • 时钟功能(当日时间、日期、星期、当日时间闹钟)
Certifications: 符合ISO/IEC 17025标准,经A2LA认证,具有NIST标准可追溯性。
Delivery information: 交付信息:随附系索、电池和Traceable®证书。