HPLC和GC认证瓶套件
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI548-1488EA 7793.82 CNY
VWRI548-1488
HPLC和GC认证瓶套件
小瓶
使用经HPLC和GC认证的瓶套件是减少错误源,确保操作有成效的重要方法。
  • 每个批次的HPLC和GC认证套件经过15个关键参数测试。实际操作中,将结合空白品和污染品对瓶/密封件进行HPLC/紫外线和GC/MS测试
  • HPLC和气相色谱的批次具体测试证书可根据要求提供
Packaging: 包装:为了确保原装性、纯洁度和运输安全,HPLC和GC认证套件完全采用收缩包装。