针对式过滤器
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRU89041-306EA 66060 CNY
VWRU89041-306 VWRU28145-501 VWRU28145-479 VWRU28145-503 VWRU28145-491 VWRU28145-485 VWRU28145-475 VWRU28145-487 VWRU28145-499 VWRU28145-477 VWRU28145-481 VWRU28145-493 VWRU28145-483 VWRU28145-495
针对式过滤器
过滤器 注射器过滤器
PP、尼龙和PTFE膜适合小体积化学样品制备和过滤。CA和PES膜适合除菌过滤、培养基、
添加剂或别的生物试剂过滤。PES过滤速度快。
  • ISO 9001环境生产
  • 通过6级塑料生物检测
说明:PTFE膜为疏水性
订购须知 订购信息:89041-306是1000个每包装,4袋每箱