VWR®, 试验筛的认证和校准。
供应商: Avantor
VWRI510-1616EA 610 CNY
VWRI510-1616 VWRI510-1618 VWRI510-1617 VWRI510-1619 VWRI510-1621 VWRI510-1620
VWR®, 试验筛的认证和校准。
每个试验筛都免费随附一份DIN EN 10204规则2.1合规证书。该证书证明试验筛所使用的金属丝编织网和试验筛本身都为根据ISO 9001质量保证说明制造。
应要求,我们还可以提供试验筛的DIN EN 10204检验证明3.1。其以图形和管柱形式记录了孔径宽度的分布。
可在两个置信区间进行测试,作为认证或校准测量。为了校准,我们测量了三倍多的网面,达到了极高水平的可靠性统计。最后分别在经纬线方向上对测量进行评估,并保存测量结果用于后续检测。