金相显微镜,VisiScope®
供应商: VWR, part of Avantor
VWR® VisiScope®
VWRI630-1939EA 0 CNY
VWRI630-1939
金相显微镜,VisiScope®
显微镜
TL384-M旨在用于材料分析。
  • P-LED源:带手动光照控制的可调节亮度
  • 阿贝聚光镜,带可变光阑和数值孔径刻度尺
  • 符合人体工学的现代风格支架,可调节聚焦张力和限位设计
Delivery information: Supplied ready to use with eyepieces, objectives and multi-plug power supply.