VWR® VisiScope® IT415 PH, 倒置显微镜
供应商: VWR
VWR® VisiScope®
VWRI630-3098EA 97591.96 CNY
VWRI630-3098 VWRI630-2729
VWR® VisiScope® IT415 PH, 倒置显微镜
显微镜
这款明场相衬显微镜是用于快速可靠的常规检查的理想解决方案,尤其是在体内细胞培养应用中。
  • 带有亮度控制的高效LED照明:非常适合所有透射光观察
  • 可以拆卸聚光镜以将工作作距离延长至150毫米
  • 便于进行无疲劳操作试样台,腕部可以放在工作台表面
  • 两个带孔插板(玻璃和金属),用于小尺寸样品
  • 消色差处理的平面消色差LWD物镜(IOS)
Innovative design, interchangeable holders for specimen slides, Petri dishes and flasks.
订购须知 A cleaning and maintenance set is available on request.
Delivery information: 随附提供的目镜,物镜,防尘罩,绿色滤光片(IF550)和多插头电源。