Griffin烧杯
供应商: VWR Collection
VWR®
VWRU13890-160EA 0 CNY
VWRU13890-160 VWRU13890-148 VWRU13890-126 VWRU13890-080 VWRU13890-068 VWRU13890-046 VWRU13890-181 VWRU13890-024
Griffin烧杯
烧杯
PP材质,半透明,带刻度
  • 槽口不会滴液
  • 锥形壁设计,打造稳固抓地力
  • 有一个椭圆形的标记区域
适用于一般实验室用途。这些烧杯可堆叠,易于放置,并具有抗破裂、无毒、无污染,有极强的耐化学性。坚固的结构可以承受反复的高压灭菌。