量筒,PMP材质
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRU24774-692EA 151.2 CNY
VWRU24774-692 VWRU24774-750 VWRU24774-783 VWRU24774-785
量筒,PMP材质
量筒 Measuring Cylinders
PMP材质,低型,带刻度
  • 透明防碎
  • 永久模铸成型
  • 连续使用时可承受0至120°C的温度
  • 短时间使用时可承受高达170°C的温度
  • 不耐强氧化剂,某些碳氢化合物和氯化溶剂
Certifications: ISO 6706