一次性培养管,带螺纹盖
供应商: VWR
VWR®
VWRU53283-802EA 6873.23 CNY
VWRU53283-802 VWRU53283-804 VWRU53283-806 VWRU53283-685 VWRU53283-686 VWRU53283-800
一次性培养管,带螺纹盖
管子 培养管
一次性硼硅酸盐3.3玻璃
试管上有一个书写区域和用于使用中定向的参考标记,还有一个带螺纹的颈部,用于适配螺纹盖。
订购须知 盖子需单独订购