小瓶,用于微型反应
供应商: VWR Collection
VWR®
VWRU89079-402EA 6888.24 CNY
VWRU89079-406 VWRU89079-404 VWRU89079-402
小瓶,用于微型反应
小瓶 样品瓶
反应瓶由class A,type I硼硅酸盐玻璃制成,设计最高可承受21个标准大气压的压力
Delivery information: 随附20毫米铝制密封件,其带有厚度为3.2毫米的蓝色聚四氟乙烯表面蓝色硅胶隔垫。