结晶皿
供应商: VWR Collection
VWR®
VWRU89000-280EA 1068 CNY
VWRU10754-770 VWRU89000-286 VWRU10754-782 VWRU89000-280 VWRU89000-294 VWRU89000-296
结晶皿
盘子/皿/盆 结晶皿
硼硅酸盐玻璃制成,不带槽口
  • 极好的耐化学性
  • 耐高温
  • 极小的热膨胀,对温度变化具有较高的抗力
存储和结晶的理想选择。 裙边经过加固和火抛光,以减少碎裂。