锥形瓶,窄颈,顶部加固
供应商: VWR
VWR®
VWRU89000-358EA 1070.28 CNY
VWRU89000-360 VWRU89000-358 VWRU89000-356 VWRU89000-366
锥形瓶,窄颈,顶部加固
烧瓶 三角烧瓶
由低膨胀,低析出33硼硅酸盐玻璃制成。
  • 耐用的白色陶瓷珐琅刻度,可以显示各种级别的近似体积
  • 良好的耐化学性
  • 良好的耐高温性
适用于一般实验室的多功能烧瓶。 顶部经过加固和加工,以实现最大的机械强度。 瓶体有厚壁,外壁具有较长的锥形外轮廓,以最大程度地减少碎裂。
根据ASTM规范E1404, Type I, Class I要求进行设计. 负荷USP Type I和ASTM E438, Type I, Class A要求的玻璃。