培养管,圆底
供应商: Avantor
VWR®
VWRU89000-496EA 578 CNY
VWRU89000-496 VWRU89000-494 VWRU89000-504
培养管,圆底
管子 培养管
硼硅酸盐玻璃, Type I, Class A.
培养管由火抛光的顶部边缘和白色陶瓷珐琅标记处制成。 均匀的壁厚可实现最大的热传递和耐化学性
Certifications: 符合ASTM规范E982, Type IV的要求。