丁腈手套,软丁腈
供应商: VWR
VWR®
VWRU89038-270EA 0 CNY
VWRU89038-270 VWRU89038-267 VWRU89038-274 VWRU89038-272
丁腈手套,软丁腈
手套
这些无粉手套由优质复合丁腈制成,非常适合所有工业和实验室,具有良好的触感和舒适性。 手套可以防止生物危险品和多种化学物质的侵害。
  • 非无菌,无粉
  • 100%无乳胶,消除与天然橡胶乳胶蛋白相关的不良反应
  • 由优质丁腈制成,具有高品质和良好的一致性
  • 手套全部带纹理,并具有串珠袖口