一次性血清移液管
供应商: VWR
VWR®
VWRU89130-888EA 1125.88 CNY
VWRU89130-910 VWRU89130-888 VWRU89130-900 VWRU89130-912 VWRU89130-902 VWRU89130-884 VWRU89130-896 VWRU89130-886 VWRU89130-898 VWRU89130-908 VWRU89130-914 VWRU89130-916 VWRU89130-890
一次性血清移液管
移液管和移液器 血清移液管
PS材质制成,可用于无菌血清和组织培养应用。
  • 校准后交付
  • 易于阅读的黑色刻度简化了液体的测量和分配
  • 所有移液器均带有负刻度,以提供额外的量程
  • 移液器采用颜色编码,可快速识别尺寸
  • 满量程时的精度为±2%
Certifications: 所有移液器均符合ASTM标准E-934,一次性塑料血清移液器的标准规范。
Packaging: 提供不同的包装:用透明的,易于回收的全塑料聚乙烯分别包装,并具有可无菌移除的开口; 单独包装在彩色编码的纸/塑料中,以减少静电粘附; 或散装在聚乙烯袋中,用于大量液体处理应用。
Caution: * 宽吸头