低温手套,CryoGuard
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRU97008-208EA 1925 CNY
VWRU97008-218 VWRU97008-208 VWRU97008-216 VWRU97008-238 VWRU97008-206 VWRU97008-228 VWRU97008-196 VWRU97008-240 VWRU97008-210 VWRU97008-254 VWRU97008-230 VWRU97008-252 VWRU97008-198 VWRU97008-242 VWRU97008-236 VWRU97008-258 VWRU97008-214 VWRU97008-204 VWRU97008-248 VWRU97008-256 VWRU97008-246
低温手套,CryoGuard
手套
这些多层绝缘手套旨在保护手和手臂免受低温材料的伤害。由于它们非常温暖,即使在–196°C的温度下,也可以长时间佩戴。
  • 轻巧,灵活和耐用
  • 内衬从皮肤吸收水分
  • 所有腕长式手套还带有未绝缘的针织袖口
防水手套具有两层绝缘材料,其边缘粘合在一起,以捕集绝缘空气而不增加额外的体积,其内衬可从皮肤吸收水分。 防水手套采用薄而无缝的100%防水内保护层。
Caution: 手套不适合浸没于液氮中。