低温防护围裙
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRU97008-294EA 3125 CNY
VWRU97008-290 VWRU97008-294 VWRU97008-292
低温防护围裙
Workwear
这些围裙为液氮钢瓶和罐的填充和搬运以及低温设备的维护提供了理想的身体和腿部保护,以防止液氮飞溅和溢出。
  • 非常适用于填充液氮瓶和大容量储气罐,带有可快速扣紧的可调节皮带,增加了安全性和便利性
多层100%尼龙和3M™绝缘材料可在低温环境中提供持久的保护。