双刮刀,海曼式
供应商: VWR
VWR®
VWRU82027-524EA 1047.13 CNY
VWRU82027-524 VWRU82027-522 VWRU82027-522_U
双刮刀,海曼式
样品勺
不锈钢。这些刮刀非常适合用于转移或混合少量样品的应用。
82027-522型产品一端为圆形刮刀,另一端为勺。82027-524型产品一端为锥形弯尖刮刀,另一端为勺子。高效设计,可降低样品损失的风险。